Få mere at vide
N-methyltaurin natriumsalt (>50% i vand), TRC
Artikelnummer. 30179838
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179838 1 g
30180137 50 g
30179927 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179838 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3268501G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4316-74-9
Molekylær formel C3 H8 N O3 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Synonym 2-(Methylamino)ethanesulfonic sodium salt, , 2-(Methylamino)ethanesulfonic acid monosodium salt, N-Methyltaurine Monosodium Salt, N-Methyltaurine Sodium Salt, Sodium (Methylamino)ethanesulfonate, Sodium 2-(Methylamino)ethanesulfonate, Sodium N-Methyltaurate, Sodium N-Methyltaurinate, Sodium N-Methyltaurine, Sodium Methyltaurate, Sodium Methyltaurine
IUPAC navn natrium; 2-(methylamino)ethanesulfonat
SMIL [Na+].CNCCS(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyltaurine Sodium Salt
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H9NO3S.Na/c1-4-2-3-8(5,6)7;/h4H,2-3H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Formel vægt 161.0123