Få mere at vide
N-(Methylsulfonyl)methanesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Methylsulfonyl)methanesulfonamide |
| CAS | 5347-82-0 |
| Molekylær formel | C2 H7 N O4 S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Bis(methanesulfonyl)amine |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7NO4S2/c1-8(4,5)3-9(2,6)7/h3H,1-2H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)NS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | N-methylsulfonylmethanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.211 |
| Formel vægt | 172.982 |