missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Methylsuccinimide, TRC

Artikelnummer. 30466549
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30466549 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466549 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3294252.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Methylsuccinimide
CAS 1121-07-9
Molekylær formel C5H7NO2
Mængde 2.5 g
Synonym 1-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, N-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, NSC 11324
InChI formel InChI=1S/C5H7NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H2,1H3
SMIL CN1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn 1-methylpyrrolidine-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 113.11
Formel vægt 113.0477
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.