missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Methylsuccinimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylsuccinimide |
| CAS | 1121-07-9 |
| Molekylær formel | C5H7NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, N-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, NSC 11324 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CN1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | 1-methylpyrrolidine-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.11 |
| Formel vægt | 113.0477 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?