Få mere at vide
N-Methylsaccharin, Mikromol™
Beskrivelse
N-Methylsaccharin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylsaccharin |
| CAS | 15448-99-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Methylsaccharin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H7 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N-Methylsaccharin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO3S/c1-9-8(10)6-4-2-3-5-7(6)13(9,11)12/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| IUPAC navn | 2-methyl-1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one |
| Vis mere |