Få mere at vide
N-Methylpyrrolidinone, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10317033
Skift visning
Mængde:
4 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
4 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10317033 4 L Glass Bottle 4 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10317033 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP11724
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For automated oligonucleotide synthesis
N-Methylpyrrolidinone is used in automated oligonucleotide synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-50-4
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.133
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-one
SMIL CN1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylpyrrolidinone
pH 7.7 to 8.0
Smeltepunkt -24°C
Absorbans 0.02 AU max. at 400nm, 0.3 AU max. at 300nm, 0.7 AU max. at 270nm, 1.0 AU max. at 265nm
Farve Colorless
Tæthed 1.030g/cm³
Mængde 4 L
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Analyseprocentområde (by GC): ≥99.8%
Titrerbar base 0.001mEq/g max.
Damptryk 0.7mbar at 25°C
Vand 0.05% max.
Merck Index 15, 6190
Kogepunkt 202°C
Formel vægt 99.13
Procent renhed ≥99.8%