Få mere at vide
N-Methylpyrrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylpyrrole |
| CAS | 96-54-8 |
| Molekylær formel | C5H7N |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 1-Methyl-1H-pyrrole, 1-Methylpyrrole, NSC 65440 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N/c1-6-4-2-3-5-6/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cn1cccc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 81.12 |
| Formel vægt | 81.0578 |