Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylpyrrole |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -57 °C |
| Farve | Gul til Brun |
| Tæthed | 0.9100g/mL |
| Kogepunkt | 111 °C til 114 °C |
| Flammepunkt | 16 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N-Methylpyrrole
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.