Få mere at vide
N-methylpyrrol-2-boronsyre pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11916721 1 g 1g
11926721 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11916721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441040010
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 850567-47-4
Molekylær formel C11H18BNO2
Molekylvægt (g/mol) 207.08
MDL nummer MFCD06659917
InChI nøgle OEQQEXKRORJZPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, 1-methyl-1h-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester, 1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole, 1-methyl-2-pyrroleboronic acid pinacol ester, n-methylpyrrole-2-boronic acid, pinacol ester, 1h-pyrrole, 1-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem18528, 1-methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester, n-methyl-2-pyrroleboronic acid, pinacol ester, 1-methyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole
PubChem CID 44118773
IUPAC navn 1-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrrol
SMIL CN1C=CC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 47°C to 49°C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 207.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.