Få mere at vide
N-methylpyridinium-4-carboxaldehyd benzensulfonathydrat, 97 %
Beskrivelse
N-methylpyridinium-4-carboxaldehyd-benzensulfonathydrat er et nyttigt reagens til kemisk omdannelse af primære aminer til aldehyder og ketoner under ekstremt milde forhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand (0,27 g/L ved 25 °C).
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er hygroskopisk i naturen. Opbevares under inert gas. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate |
| Smeltepunkt | 98 °C til 100 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 5695963 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløseligt i vand (0,27 g/L ved 25 °C). |
| Formel vægt | 279,32 (Vandret) |
| Procent renhed | 97% |