Få mere at vide
N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate, 97%
Artikelnummer. 11308605
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308605 5 g 5g
11318605 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308605 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12072.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82228-89-5 | C13H13NO4S | 279.31 g/mol
N-methylpyridinium-4-carboxaldehyd-benzensulfonathydrat er et nyttigt reagens til kemisk omdannelse af primære aminer til aldehyder og ketoner under ekstremt milde forhold.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyd-benzensulfonathydrat er et nyttigt reagens til kemisk omdannelse af primære aminer til aldehyder og ketoner under ekstremt milde forhold
.
Opløselighed
Svagt opløseligt i vand (0,27 g/L ved 25 °C).
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er hygroskopisk i naturen. Opbevares under inert gas. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82228-89-5
Molekylær formel C13H13NO4S
Molekylvægt (g/mol) 279.31
MDL nummer MFCD00043164
InChI nøgle HSVLGIFAXFDLMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methyl-pyridinium benzenesulfonate, 4-formyl-1-methylpyridin-1-ium benzenesulfonate, pyridinium, 4-formyl-1-methyl-, benzenesulfonate, benzenesulfonate; 1-methylpyridin-1-ium-4-carbaldehyde, 4-formyl-1-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-l-methyl pyridinium benzensulfonate, 4-formyl-1-methylpyridinium benzenesulfo nate, benzenesulfonic acid, 1-methylpyridine-4-carbaldehyde
PubChem CID 9817127
IUPAC navn benzensulfonat;1-methylpyridin-1-ium-4-carbaldehyd
SMIL C[N+]1=CC=C(C=O)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulfonate hydrate
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Mængde 5 g
Beilstein 5695963
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water (0.27g/L at 25°C).
Formel vægt 279.32 (Anhydrous)
Procent renhed 97%