Få mere at vide
N-Methylpropylamine, 96%
Artikelnummer. 10369030 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10369030 5 g Glasflaske 5g
10677504 1 g Glass bottle 1g
13468508 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10369030 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314690050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-35-0 | C4H11N | 73.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-35-0
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.14
MDL nummer MFCD00009361
InChI nøgle GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
PubChem CID 12315
IUPAC navn N-methylpropan-1-amin
SMIL CCCNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylpropylamine
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.7100g/mL
Kogepunkt 61.0°C to 63.0°C
Flammepunkt <−34°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2NHCH3
Brydningsindeks 1.3880 to 1.3910
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.71
Formel vægt 73.14
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske