Learn More
N-Methylpiperidinyl-2-methyl Benzilate, TRC
Product Code. 30481625
Change view
Click to view available options
Mængde:
2 mg
Product Code. Mængde
30481625 2 mg
1 options
Product Code. 30481625 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM3259282MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Methylpiperidinyl-2-methyl benzilate
CAS 94909-90-7
Molekylær formel C21 H25 N O3
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25NO3/c1-22-15-9-8-14-19(22)16-25-20(23)21(24,17-10-4-2-5-11-17)18-12-6-3-7-13-18/h2-7,10-13,19,24H,8-9,14-16H2,1H3
SMIL CN1CCCCC1COC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn (1-methylpiperidin-2-yl)methyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate
Molekylvægt (g/mol) 339.43
Formel vægt 339.1834