Få mere at vide
N-Methylpiperidinyl-2-methyl Benzilate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylpiperidinyl-2-methyl benzilate |
| CAS | 94909-90-7 |
| Molekylær formel | C21 H25 N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO3/c1-22-15-9-8-14-19(22)16-25-20(23)21(24,17-10-4-2-5-11-17)18-12-6-3-7-13-18/h2-7,10-13,19,24H,8-9,14-16H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCCCC1COC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (1-methylpiperidin-2-yl)methyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.43 |
| Formel vægt | 339.1834 |