Få mere at vide
N-methylpiperidin, 99%
Artikelnummer. 13428348 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13428348 1 L Glasflaske 1 L
10001350 10 mL Glasflaske 10ml
10582521 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13428348 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127480010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 626-67-5 | C6H14ClN | 135,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-67-5
Molekylær formel C6H14ClN
Molekylvægt (g/mol) 135.64
MDL nummer MFCD00006491
InChI nøgle QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine
PubChem CID 12291
IUPAC navn 1-methylpiperidin
SMIL [H+].[Cl-].CN1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylpiperidine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -50,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 105,0 °C til 108,0 °C
Flammepunkt 3 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4368 til 1,4388
Mængde 1 L
Beilstein 20,16
Specifik vægtfylde 0.82
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol, acetone, toluen og
Viskositet 5 mPa (20 °C)
Formel vægt 99.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylpiperidine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.