Få mere at vide
N-Methylpiperazine-3,3,5,5-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylpiperazine-3,3,5,5-D4 |
| CAS | 343864-02-8 |
| Molekylær formel | C5 D4 H8 N2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Piperazine-2,2,6,6-d4, 4-methyl- (9 CI, ACI), 4-Methylpiperazine-2,2,6,6-d4 (ACI), N-Methylpiperazine-3,3,5,5-d4, N-Methylpiperazine-d4, 1-Methylpiperazine-d4, 1-Methyl-3,3,5,5-tetradeuteriopiperazine |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])CN(C)CC([2 H])([2 H])N1 |
| IUPAC navn | 3,3,5,5-tetradeuterio-1-methylpiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.1868 |
| Formel vægt | 104.1252 g/mol |
| Vis mere |