Få mere at vide
N-Methylpiperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methylpiperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 |
| CAS | 917358-65-7 |
| Molekylær formel | C5 2H8 H4 N2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Methyl-1,4-piperazine-d8, N-Methylpiperazine-d8, NSC 30195-d8, NSC 30675-d8, Imatinib EP Impurity G-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C)C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1-methylpiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.212 |
| Formel vægt | 108.15 g/mol |
| Vis mere |