Få mere at vide
N-Methylphthalimid, Mikromol™
Beskrivelse
N-methylphthalimid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalimide-N-methyl |
| CAS | 550-44-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phthalimide-N-methyl |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H7 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Methylisoindole-1,3-dione, 2-Methylisoindoline-1,3-dione, N-Methylphthalimide, NSC 44059 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9(10)12/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-methylisoindol-1,3-dion |
| Vis mere |