Få mere at vide
N-Methylphthalimid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051731
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051731 25 mg
30052669 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051731 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3629.120025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-methylphthalimid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalimide-N-methyl
CAS 550-44-7
Analyt- eller komponentnavne Phthalimide-N-methyl
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide, N-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Methylisoindole-1,3-dione, 2-Methylisoindoline-1,3-dione, N-Methylphthalimide, NSC 44059
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9(10)12/h2-5H,1H3
SMIL CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-methylisoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 161,0477 g/mol