Få mere at vide
N-Methylphthalimid, 98%
Artikelnummer. 15264704 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15264704 100 g Glasflaske 100g
15224704 5 g Glasflaske 5g
15234704 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15264704 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305101000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 550-44-7 | C9H7NR.2 | 161,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 550-44-7
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
InChI nøgle ZXLYYQUMYFHCLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylphthalimide, 2-methylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-methyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-methyl, unii-647up45j2u, 2-methyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-methyl phthalimide, dsstox_cid_7198, acmc-1b11u
PubChem CID 11074
IUPAC navn 2-methylisoindol-1,3-dion
SMIL CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylphthalimide
Smeltepunkt 129,0 °C til 132,0 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 161.16
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylphthalimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.