Få mere at vide
N-Methylphenethylamine, 99%
Artikelnummer. 10367150 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10367150 5 g Glasflaske 5g
10572331 25 g Glasflaske 25g
10617294 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10367150 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127450050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 589-08-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-08-2
Molekylær formel C9H13N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
MDL nummer MFCD00008291
InChI nøgle SASNBVQSOZSTPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylphenethylamine, benzeneethanamine, n-methyl, methyl-phenethyl-amine, n-methyl-2-phenylethylamine, n-methyl-n-2-phenylethyl amine, 1-phenyl-2-methylaminoethane, phenethylamine, n-methyl, methyl 2-phenylethyl amine, 1-phenyl-2-methylamino-aethan, n-methyl-phenethylamine
PubChem CID 11503
IUPAC navn N-methyl-2-phenylethanamin
SMIL CNCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylphenethylamine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9300g/mL
Kogepunkt 203.0°C
Flammepunkt 73°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH2NHCH3
Brydningsindeks 1.5150 to 1.5170
Mængde 5 g
Beilstein 12, 1097
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether
Formel vægt 135.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylphenethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.