Få mere at vide
N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol-d7 (~80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol-d7 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8F17NO3S/c1-29(2-3-30)33(31,32)11(27,28)9(22,23)7(18,19)5(14,15)4(12,13)6(16,17)8(20,21)10(24,25)26/h30H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| Formel vægt | 564.0393 |