Få mere at vide
N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol (50μg/mL in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30466010
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30466010 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30466010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT79851X1ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide
CAS 24448-09-7
Molekylær formel C11 H8 F17 N O3 S
Mængde 1 mL
Synonym N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctane Sulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-1-octanesulfonamide, 2-(N-Methylperfluoro-1-octanesulfonamido)ethanol, MeFOSE Alcohol, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide, N-MeFOSE, N-Methyl-N-ethanolperfluorooctanesulfonamide, N-Methylheptadecafluorooctanesulfonamidoethanol, N-Methylperfluorooctanesulfonamide ethyl alcohol, N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol
InChI formel InChI=1S/C11H8F17NO3S/c1-29(2-3-30)33(31,32)11(27,28)9(22,23)7(18,19)5(14,15)4(12,13)6(16,17)8(20,21)10(24,25)26/h30H,2-3H2,1H3
SMIL CN(CCO)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methyloctane-1-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 557.22
Formel vægt 556.9953
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctanesulfonamide 50 μg/mL