Få mere at vide
N-Methylperfluorooctanesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylperfluorooctanesulfonamide |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4F17NO2S/c1-27-30(28,29)9(25,26)7(20,21)5(16,17)3(12,13)2(10,11)4(14,15)6(18,19)8(22,23)24/h27H,1H3 |
| Formel vægt | 512.9691 |