Få mere at vide
N-Methylperfluor-1-octanesulfonamideddikesyre (>85%), TRC
Artikelnummer. 30135641
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135641 100 mg
17987489 10 mg
17939209 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135641 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM320055100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2355-31-9
Molekylær formel C11 H6 F17 N O4 S
Molekylvægt (g/mol) 571.21
Synonym N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-methyl- (9CI), Sarcosine, N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]- (7CI,8CI), N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctyl)sulfonyl]-N-methylglycine, 2-(N-Methylperfluorooctanesulfoamido)acetic acid, 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid, Me-PFOSA-AcOH, MeFOSAA
IUPAC navn 2-[1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctylsulfonyl(methyl)amino] eddikesyre
SMIL CN(CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H6F17NO4S/c1-29(2-3(30)31)34(32,33)11(27,28)9(22,23)7(18,19)5(14,15)4(12,13)6(16,17)8(20,21)10(24,25)26/h2H2,1H3,(H,30,31)
Formel vægt 570.9746