Få mere at vide
N-methylpentylamin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylpentylamine |
| Tæthed | 0.738 |
| Kogepunkt | 117 °C til 119 °C |
| Flammepunkt | 18 °C (64 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4105 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Beilstein | 1731333 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 101.19 |
| Vis mere |