Få mere at vide
N-methylpentylamin, 98%
Product Code. 11381737
Change view
Click to view available options
Mængde:
2 g
10 g
Unit Size:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11381737 2 g 2g
11391737 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11381737 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L04882.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Add to basket
CAS: 25419-06-1 | C6H15N | 101,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25419-06-1
Molekylær formel C6H15N
Molekylvægt (g/mol) 101.19
MDL nummer MFCD00041354
InChI nøgle UOIWOHLIGKIYFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpentylamine, n-methylamylamine, amylmethylamine, methyl pentyl amine, 1-pentanamine, n-methyl, methylpentylamine, pentylamine, n-methyl, methyl-pentyl-amine, n-methyl-n-pentylamine, methylamylamine
PubChem CID 117479
IUPAC navn N-methylpentan-1-amin
SMIL CCCCCNC
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Methylpentylamine
Tæthed 0.738
Kogepunkt 117°C to 119°C
Flammepunkt 18°C (64°F)
Brydningsindeks 1.4105
Mængde 2 g
FN nummer UN2733
Beilstein 1731333
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 101.19
Procent renhed 98%