Få mere at vide
N-Methylnitroacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-2-nitroacetamide |
| CAS | 72078-82-1 |
| Molekylær formel | C3 H6 N2 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-Methyl-2-nitroacetamide, Ranitidine Hydrochloride Imp. H (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O3/c1-4-3(6)2-5(7)8/h2H2,1H3,(H,4,6) |
| SMIL | CNC(=O)C[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-methyl-2-nitroacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.09 |
| Formel vægt | 118.0378 |