Få mere at vide
N-Methylnicotinamide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylnicotinamide-d4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10)/i2D,3D,4D,5D |
| Formel vægt | 140.089 |