Få mere at vide
N-methylmorpholin un2535-ii, 500 ml, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11412402 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
11412402 500 mL
1 options
Artikelnummer. 11412402 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215166490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00 DKK
    2648.55 DKK / 500ml
    Spare 136.45 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et opløsningsmiddel til peptid- og proteinsyntese og sekventering og udgangsmateriale til fremstilling af N-methylmorpholin-N-oxid
Tekniske data
CAS 109-02-4
Smeltepunkt -66 °C
Tæthed 0,92 g/ml ved 25 °C
Kogepunkt 115 °C til 116 °C (ved 750 mmHg)
Flammepunkt 14 °C
Molekylær formel C5H11NO
Mængde 500 mL
Synonym Methylmorpholine, 4-methylmorpholine, NMM
InChI nøgle SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCOCC1
IUPAC navn 4-methylmorpholin
Molekylvægt (g/mol) 101.15
Dampdensitet >1
Damptryk 18 mmHg ved 20 °C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Kun til fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug