Få mere at vide
N-methylmorfolin N-oxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylmorpholine N-Oxide |
| CAS | 7529-22-8 |
| Molekylær formel | C5H11NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Methylmorpholine 4-Oxide, 4-Methylmorpholine Oxide, 4-Methylmorpholine N-Oxide, N-Methylmorpholine Oxide, N-methylmorpholine N-Oxide, NMMO, NMO, NSC 73198, NSC 82153 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(7)2-4-8-5-3-6/h2-5H2,1H3 |
| SMIL | C[N+]1([O-])CCOCC1 |
| IUPAC navn | 4-methyl-4-oxidomorfolin-4-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.15 |
| Formel vægt | 117.079 |