Få mere at vide
N-Methylmethanesulfonamide Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylmethanesulfonamide Sodium Salt |
| CAS | 41881-75-8 |
| Molekylær formel | C2H6NNaO2S |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6NO2S.Na/c1-3-6(2,4)5;/h1-2H3;/q-1;+1 |
| SMIL | CS(=O)([N-]C)=O.[Na+] |
| IUPAC navn | sodium methyl(methylsulfonyl)amide |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.11 |
| Formel vægt | 131 |