Learn More
N-Methylmethanamine Hydrochloride, Mikromol™
Description
N-Methylmethanamine Hydrochloride
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | N-Methylmethanamine Hydrochloride |
| CAS | 506-59-2 |
| Analyte or Component Names | N-Methylmethanamine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C2 H7 N . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Dacarbazine Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Imp. F (EP), Metformin Imp. F (EP), N-Methylmethanamine Hydrochloride, Dacarbazine Imp. D (EP) as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Imatinib Mesilate Imp. I (Pharmeuropa), Dimethylamine Hydrochloride, Dacarbazine Impurity D as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Metformin Impurity F as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC |
| IUPAC Name | N-methylmethanamine;hydrochloride |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?