Få mere at vide
N-Methylmethacrylamide, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylmethacrylamide |
| CAS | 3887-02-3 |
| Molekylær formel | C5H9NO |
| MDL nummer | MFCD00048115 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | C=C(C)C(NC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.13 |
| Procent renhed | 98% |