Få mere at vide
N-Methylmaleimid, TRC
Artikelnummer. 30483029
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483029 500 g
30476739 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483029 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM316800500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 930-88-1
Molekylær formel C5H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 111.1
Synonym 1-Methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Methylpyrrole-2,5-dione, N-Methylmaleinimide, N-Methylpyrrole-2,5-dione, NSC 57594
IUPAC navn 1-methylpyrrol-2,5-dion
SMIL CN1C(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylmaleimide
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/C5H5NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H,1H3
Formel vægt 111.032