Få mere at vide
N-Methylmaleimide, TRC
Artikelnummer. 30476739
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476739 5 g
30483029 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30476739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3168005G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 930-88-1
Molekylær formel C5H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 111.1
Synonym 1-Methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Methylpyrrole-2,5-dione, N-Methylmaleinimide, N-Methylpyrrole-2,5-dione, NSC 57594
IUPAC navn 1-methylpyrrole-2,5-dione
SMIL CN1C(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylmaleimide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H5NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H,1H3
Formel vægt 111.032