Få mere at vide
N-Methylmaleimid, 97%
Artikelnummer. 10328793 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10328793 100 g Glasflaske 100g
10020511 5 g Glasflaske 5g
10285581 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10328793 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127081000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 930-88-1 | C5H5NO2 | 111,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 930-88-1
Molekylær formel C5H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 111.1
MDL nummer MFCD00005508
InChI nøgle SEEYREPSKCQBBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylmaleimide, 1-methyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-methyl, n-methylmaleinimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl, n-methyl maleimide, unii-p0tfz8r21y, p0tfz8r21y, 1-methyl-pyrrole-2,5-dione, 1-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione
PubChem CID 70261
IUPAC navn 1-methylpyrrol-2,5-dion
SMIL CN1C(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylmaleimide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 93,0 °C til 98,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 21, 399
Formel vægt 111.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystaller