Få mere at vide
N-methylmaleisk hydrazid, 97 %
Artikelnummer. 11450047
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450047 25 g 25g
11440047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20975.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 5436-01-1 | C5H6N2O2 | 126,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5436-01-1
MDL nummer MFCD00234108
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylmaleic hydrazide
Smeltepunkt 216 °C til 219 °C
Molekylær formel C5H6N2O2
Mængde 25 g
Synonym 3-hydroxy-1-methylpyridazin-6 1h-one, 1-methyl-3,6-pyridazinedione, n-methyl-3,6-pyridazinedione, n-methylmaleic hydrazide, 6-hydroxy-2-methylpyridazin-3 2h-one, n-methyl maleic hydrazide, 1-methyl-3,6-1h,2h pyridazinedione, 1-methyl-1,2-dihydropyridazine-3,6-dione, 6-hydroxy-2-methylpyridazin-3-one, 1-methyl-1,2-dihydro-3,6-pyridazinedione
InChI nøgle UAECOHJYXUJDOF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C(=O)C=CC(=O)N1
IUPAC navn 2-methyl-lH-pyridazin-3,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 126.12
PubChem CID 95157
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%