Få mere at vide
N-methylmaleisk hydrazid, 97 %
Artikelnummer. 11440047
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440047 5 g 5g
11450047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20975.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 5436-01-1 | C5H6N2O2 | 126,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5436-01-1
MDL nummer MFCD00234108
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylmaleic hydrazide
Smeltepunkt 216 °C til 219 °C
Molekylær formel C10H13NO2
Mængde 5 g
Synonym 2-amino-2-phenylbutyric acid, 2-ammonio-2-phenylbutanoate, benzeneacetic acid, a-amino-a-ethyl, 1-2-amino-2-phenylbutyric acid, aminophenylbutyric acid, acmc-20ao5m, 4-sulfobenzoic anhydride, 2-ethyl-2-phenylglycine, 2-amino-2-phenulbutyric acid, 2-amino-2-phenyl-butyric acid
InChI nøgle UBXUDSPYIGPGGP-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)O)N
IUPAC navn 2-amino-2-phenylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 179.22
PubChem CID 89317
Formel vægt 126.11
Procent renhed 97%