Få mere at vide
N-Methylisobutylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methylisobutylamine |
| CAS | 625-43-4 |
| Molekylær formel | C5H13N |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | N,2-Dimethyl-1-propanamine, 2-Methyl-1-(methylamino)propane, Isobutylmethylamine, Methyl(2-methylpropyl)amine, Methylisobutylamine, N-Isobutyl-N-methylamine, N-Isobutylmethylamine, N-Methyl-2-methyl-n-propylamine, N-Methyl-2-methylpropan-1-amine, N-Methyl-2-methylpropylamine, N-Methyl-N-isobutylamine, N-Methylisobutylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13N/c1-5(2)4-6-3/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CNCC(C)C |
| IUPAC navn | N,2-dimethylpropan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 87.16 |
| Formel vægt | 87.1048 |