Få mere at vide
N-Methylisobutylamine, 98+%
Artikelnummer. 11370218
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11370218 1 g 1g
11360218 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042947.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 625-43-4 | C5H13N | 87.166 g/mol
N-methylisobutylamin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-43-4
Molekylær formel C5H13N
Molekylvægt (g/mol) 87.166
MDL nummer MFCD00015043
InChI nøgle QKYWADPCTHTJHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylisobutylamine, 1-propanamine, n,2-dimethyl, n,2-dimethylpropylamine, n-isobutylmethylamine, methyl 2-methylpropyl amine, isobutylmethylamine, methylisobutylamine, propylamine, n,2-dimethyl, n-isobutyl-n-methylamine, methyl-isobutyl-amin
PubChem CID 12249
IUPAC navn N,2-dimethylpropan-1-amin
SMIL CC(C)CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylisobutylamine
Tæthed 0.73 g/mL
Kogepunkt 78°C
Lugt Amine-like
Mængde 1 g
FN nummer UN2733
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 87.16
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske