Få mere at vide
N-methylisatosyreanhydrid, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463257
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463257 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15463257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24099.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 10328-92-4 | C9H7NO3 | 177,159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylisatoic anhydride
CAS 10328-92-4
Smeltepunkt ∼160 °C (dekomponering)
Molekylær formel C9H7NO3
MDL nummer MFCD00006815
Mængde 100 g
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym n-methylisatoic anhydride, 1-methyl-1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, n-methyl ia, 1-methyl-2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1-methyl, n-methyl-n-carboxyanthranilic anhydride, methyl-n-carboxyanthranilic anhydride, 1-methylbenzo d 1,3-oxazine-2,4-dione, n-methyl isotoic anhydride, 1-methyl-2,4-dihydro-1h-3,1-benzoxazine-2,4-dione
InChI nøgle KJMRWDHBVCNLTQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O
IUPAC navn 1-methyl-3,1-benzoxazin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 177.159
PubChem CID 25160
ChEBI CHEBI:59054
Formel vægt 177.16
Procent renhed 90%
Grad Teknisk