Få mere at vide
N-Methyliminostilbene (N-Methyl-2,2'-iminostilbene), Mikromol™
Artikelnummer. 30049819
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049819 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049819 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3977.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Methyliminostilbene (N-Methyl-2,2'-iminostilbene)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-2,2'-iminostilbene
CAS 52249-32-8
Analyt- eller komponentnavne N-Methyl-2,2'-iminostilbene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H13 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Methyl-5H-dibenz[b,f]azepine, 5-Methyldibenz[b,f]azepine, N-Methyl-2,2'-iminostilbene, RP 26443
InChI formel InChI=1S/C15H13N/c1-16-14-8-4-2-6-12(14)10-11-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-11H,1H3
SMIL CN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
IUPAC navn 11-methylbenzo[b][1]benzazepine
Molekylvægt (g/mol) 207.27
Mængde 25 mg
Formel vægt 207.1048 g/mol