Få mere at vide
N-Methyliminostilbene (N-Methyl-2,2'-iminostilbene), Mikromol™
Beskrivelse
N-Methyliminostilbene (N-Methyl-2,2'-iminostilbene)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-2,2'-iminostilbene |
| CAS | 52249-32-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Methyl-2,2'-iminostilbene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H13 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Methyl-5H-dibenz[b,f]azepine, 5-Methyldibenz[b,f]azepine, N-Methyl-2,2'-iminostilbene, RP 26443 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13N/c1-16-14-8-4-2-6-12(14)10-11-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-11H,1H3 |
| SMIL | CN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 11-methylbenzo[b][1]benzazepine |
| Vis mere |