Få mere at vide
N-methyliminodieddikesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10627672 25 g Glasflaske 25g
10617672 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10627672 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127010250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4408-64-4 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4408-64-4
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00004284
InChI nøgle XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyliminodiacetic acid, 2,2'-methylazanediyl diacetic acid, methyliminodiacetic acid, mida, methylimidodiacetic acid, n-methyliminodiaceticacid, glycine, n-carboxymethyl-n-methyl, methylimino diacetic acid, acetic acid, methylimino di, carboxymethyl methyl amino acetic acid
PubChem CID 20441
IUPAC navn 2-[carboxymethyl(methyl)amino]eddikesyre
SMIL CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyliminodiacetic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 218°C to 221°C
Farve Creme til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3N(CH2CO2H)2
Mængde 25 g
Beilstein 04, 367
Formel vægt 147.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyliminodiacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.