Få mere at vide
N-methyliminodieddikesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617672 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10617672 5 g Glasflaske 5g
10627672 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10617672 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127010050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4408-64-4 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4408-64-4
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00004284
InChI nøgle XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyliminodiacetic acid, 2,2'-methylazanediyl diacetic acid, methyliminodiacetic acid, mida, methylimidodiacetic acid, n-methyliminodiaceticacid, glycine, n-carboxymethyl-n-methyl, methylimino diacetic acid, acetic acid, methylimino di, carboxymethyl methyl amino acetic acid
PubChem CID 20441
IUPAC navn 2-[carboxymethyl(methyl)amino]eddikesyre
SMIL CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyliminodiacetic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 218°C to 221°C
Farve Creme til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3N(CH2CO2H)2
Mængde 5 g
Beilstein 04, 367
Formel vægt 147.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver