Få mere at vide
N-methyliminodieddikesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337755
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337755 5 g 5g
11347755 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337755 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02589.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4408-64-4 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
N-methyliminodieddikesyre anvendes til fremstilling af bis-(1H-benzoimidazol-2-ylmethyl)-methylamin ved kondensation med benzen-1,2-diamin. Det er involveret i Suzuki krydskobling med N-methyliminodieddikesyre (MIDA) boronater. Det fungerer som et reagens, der bruges til at beskytte boronsyrer og som et chelateringsmiddel for forskellige metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-methyliminodieddikesyre anvendes til fremstilling af bis-(1H-benzoimidazol-2-ylmethyl)-methylamin ved kondensation med benzen-1,2-diamin. Det er involveret i Suzuki krydskobling med N-methyliminodieddikesyre (MIDA) boronater. Det fungerer som et reagens, der bruges til at beskytte boronsyrer og som et chelateringsmiddel for forskellige metaller.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i dimethylsulfoxid.
Noter
Inkompatibel med stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4408-64-4
Molekylær formel C5H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00004284
InChI nøgle XWSGEVNYFYKXCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyliminodiacetic acid, 2,2'-methylazanediyl diacetic acid, methyliminodiacetic acid, mida, methylimidodiacetic acid, n-methyliminodiaceticacid, glycine, n-carboxymethyl-n-methyl, methylimino diacetic acid, acetic acid, methylimino di, carboxymethyl methyl amino acetic acid
PubChem CID 20441
IUPAC navn 2-[carboxymethyl(methyl)amino]eddikesyre
SMIL CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyliminodiacetic acid
Smeltepunkt ∽220°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 1765449
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 147.13
Procent renhed 99%