Få mere at vide
N-Methyliminobis(methylenephosphonic acid), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyliminobis(methylenephosphonic acid) |
| CAS | 5995-25-5 |
| Molekylær formel | C3H11NO6P2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | ((methylazanediyl)bis(methylene))bis(phosphonic acid) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H11NO6P2/c1-4(2-11(5,6)7)3-12(8,9)10/h2-3H2,1H3,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10) |
| SMIL | O=P(O)(CN(CP(O)(O)=O)C)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.07 |