Få mere at vide
N-methylhydroxylamin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30473340
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30473340 10 g
1 options
Artikelnummer. 30473340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31278010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 4229-44-1
Molekylær formel CH6ClNO
Mængde 10 g
Synonym Methylhydroxylamine Hydrochloride, Methylhydroxylammonium Chloride, N-Hydroxy-N-methanamine Hydrochloride, N-Hydroxy-N-methylammonium Chloride, N-Hydroxymethanamine Hydrochloride, N-Methylhydroxylamine Hydrochloride, N-Methylhydroxylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/CH5NO.ClH/c1-2-3;/h2-3H,1H3;1H
SMIL Cl.CNO
IUPAC navn N-methylhydroxylamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 83.52
Formel vægt 83.0138