Få mere at vide
N-methylhydroxylaminhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11391537
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391537 5 g 5g
11301547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02202.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4229-44-1 | CH6ClNO | 83,52 g/mol
N-methylhydroxylaminhydrochlorid anvendes som en uorganisk katalysator, der anvendes til transamidering af primære amider med aminer. Det bruges til at konstruere hydroxamater, vigtige funktionelle grupper til kompleksdannelse af jern.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-methylhydroxylaminhydrochlorid anvendes som en uorganisk katalysator, der anvendes til transamidering af primære amider med aminer. Det bruges til at konstruere hydroxamater, vigtige funktionelle grupper til kompleksdannelse af jern.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4229-44-1
Molekylær formel CH6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 83.52
MDL nummer MFCD00012597
InChI nøgle RGZRSLKIOCHTSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylhydroxylamine hydrochloride, methylhydroxylammonium chloride, methylhydroxylamine hydrochloride, n-methylhydroxylamine hcl, unii-mgw04sj1lz, methanamine, n-hydroxy-, hydrochloride, n-methylhydroxylammonium chloride, mgw04sj1lz, methanamine, n-hydroxy-, hydrochloride 1:1, menhoh.hcl
PubChem CID 77906
IUPAC navn N-methylhydroxylamin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CNO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylhydroxylamine hydrochloride
Smeltepunkt 80 °C til 86 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3541409
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 83.52
Procent renhed 98%