Få mere at vide
N-Methylhydantoin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16415586
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16415586 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16415586 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113382
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress N-Methylhydantoin is a product of degradation of creatinine by bacteria.
N-Methylhydantoin is a product of degradation of creatinine by bacteria.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylhydantoin
Fysisk form Powder
CAS 616-04-6
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H6N2O2
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (876.42 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1NC(CN1C)=O
Molekylvægt (g/mol) 114.1
Formel vægt 114.1
Procent renhed 97.0%