Få mere at vide
N-Methylguanidine-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Methyl-d3-guanidine, Hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7N3.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H4,3,4,5);1H/i1D3; |
| Formel vægt | 112.0595 |